Merck
ENAH049F1E60
Enamine
2-chloro-3-ethylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-ethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-2-5-6(7)9-4-3-8-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
JDBIYZFYKSYXPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312329
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)