Merck
ENAH049F1E13
Enamine
(1-methoxycyclopropyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
102.13
MDL番号:
Iupac Name
(1-methoxycyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c1-7-5(4-6)2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
InChI Key
NNJYWHBHHWGUFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262738
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262738