Merck
ENAH04258692
Enamine
2-hydroxy-4-(pyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
mp
120-121
Iupac Name
2-hydroxy-4-(pyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-8-9-3-4-10(7-11(9)14)12-5-1-2-6-12/h3-4,7-8,14H,1-2,5-6H2
InChI Key
JLOSVBJCDKETDE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588703
Melting Point
120-121
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)