Merck
ENAH042585CD
Enamine
4-fluoro-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.15
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H6FN3O/c9-6-1-2-8(13)7(3-6)12-4-10-11-5-12/h1-5,13H
InChI Key
KZKHODYKDRUGJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588119