Merck
ENAH042585A8
Enamine
1,1-difluoroethyl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.11
MDL番号:
Iupac Name
1,1-difluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H3F5O3S/c1-2(4,5)11-12(9,10)3(6,7)8/h1H3
InChI Key
GNUKVRQUVNUSHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588027
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588027