Merck
ENAH0425852D
Enamine
2-[3-(methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.19
MDL番号:
Iupac Name
[3-(methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H12O4/c1-13-7(12)9-3-8(4-9,5-9)2-6(10)11/h2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
LUHZDMKRIAUCOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590218
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590218
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)