Merck
ENAH04258357
Enamine
2-chloro-5-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-(2,2-difluoroethoxy)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO3/c9-6-1-4(8(13)14)5(2-12-6)15-3-7(10)11/h1-2,7H,3H2,(H,13,14)
InChI Key
KVWINZXZJYQQSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588926
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588926
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)