Merck
ENAH04258152
Enamine
3-cyclopropylfuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropylfuran
Inchi Code
1S/C7H8O/c1-2-6(1)7-3-4-8-5-7/h3-6H,1-2H2
InChI Key
ANWJGFPAEFSYCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587460
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587460
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)