Merck
ENAH042580C0
Enamine
[2-(oxolan-2-yl)oxolan-2-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
(hexahydro-[2,2'-bifuran]-2(3H)-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-7-9(4-2-6-12-9)8-3-1-5-11-8/h8,10H,1-7H2
InChI Key
HXZCCQQJWXBCIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663499
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663499
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)