Merck
ENAH04257FB6
Enamine
lithium(1+) ion 2-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.07
MDL番号:
Iupac Name
lithium 2-(3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2.Li/c9-8(10,11)5-2-1-3-12-6(5)4-7(13)14;/h1-3H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
YOKJAGIEMPYGSQ-UHFFFAOYSA-M
保管温度
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663549
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663549