Merck
ENAH04257F9B
Enamine
rac-(2R,3S)-3-(4-bromophenyl)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
370.24
MDL番号:
Iupac Name
(2S,3R)-3-(4-bromophenyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20BrNO4/c1-16(2,3)22-15(21)18-9-8-12(13(18)14(19)20)10-4-6-11(17)7-5-10/h4-7,12-13H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)/t12-,13+/m1/s1
InChI Key
VFOXVNSDUJWLJG-OLZOCXBDSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663534
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663534
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)