Merck
ENAH04257D88
Enamine
2-methyl-octahydro-1H-isoindol-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.18
MDL番号:
Iupac Name
2-methyloctahydro-1H-isoindol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.2ClH/c1-11-5-7-3-2-4-9(10)8(7)6-11;;/h7-9H,2-6,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
KVRDAHPYDXCUMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664601
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664601