Merck
ENAH04257A60
Enamine
5-chloro-6-(morpholin-4-yl)pyridin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.59
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-6-morpholinopyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O.2ClH/c10-8-5-7(11)6-12-9(8)13-1-3-14-4-2-13;;/h5-6H,1-4,11H2;2*1H
InChI Key
RJTIKWXCFJNXAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661037
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)