Merck
ENAH04257A5F
Enamine
1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.59
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N5.ClH/c5-4(1-2-4)3-6-8-9-7-3;/h1-2,5H2,(H,6,7,8,9);1H
InChI Key
RJDXLLSBNUBHTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661036
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)