Merck
ENAH042578F5
Enamine
2-(2,6-dimethylpiperazin-1-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.26
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,6-dimethylpiperazin-1-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H19N3/c1-7-5-10-6-8(2)11(7)4-3-9/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3
InChI Key
SGDZAEFORAOWBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654382
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654382
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)