Merck
ENAH042578AB
Enamine
rac-(2R,3R)-3-phenyloxolane-2-carbohydrazide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.7
MDL番号:
Iupac Name
(2R,3R)-3-phenyltetrahydrofuran-2-carbohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.ClH/c12-13-11(14)10-9(6-7-15-10)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10H,6-7,12H2,(H,13,14);1H/t9-,10-;/m1./s1
InChI Key
BEJPDYQXZUTXTJ-DHTOPLTISA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659267
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659267