Merck
ENAH0425785F
Enamine
4-methylidene-1,2-oxazolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.57
MDL番号:
Iupac Name
4-methyleneisoxazolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7NO.ClH/c1-4-2-5-6-3-4;/h5H,1-3H2;1H
InChI Key
BSBVZYJBACLMRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654186
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654186