Merck
ENAH04256002
Enamine
3,3-difluoro-2-methylbutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.13
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-methylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H10F2O/c1-4(3-8)5(2,6)7/h4,8H,3H2,1-2H3
InChI Key
LYCROCVBYVMABV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1645130
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)