Merck
ENAH04255FFF
Enamine
3,3-difluoropentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.13
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoropentan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H10F2O/c1-2-5(6,7)3-4-8/h8H,2-4H2,1H3
InChI Key
QVCDXFJGNUGCER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1645127