Merck
ENAH04255DE2
Enamine
ethyl 4H-1,2,4-triazole-3-carboximidate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.61
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4H-1,2,4-triazole-3-carbimidate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4O.ClH/c1-2-10-4(6)5-7-3-8-9-5;/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8,9);1H
InChI Key
QUHRNZOUYKUBQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644739
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644739