Merck
ENAH04250F44
Enamine
2-(2-fluoro-3-methylphenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-fluoro-3-methylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-6-3-2-4-7(9(6)10)13-5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
NFWXGRDGHVCRAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627796
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627796