Merck
ENAH0424DC73
Enamine
6-ethyl-1,2-thiazinane-1,1-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.24
MDL番号:
Iupac Name
6-ethyl-1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H13NO2S/c1-2-6-4-3-5-7-10(6,8)9/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
DIYQZYLGMQQIKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1615747
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1615747