Merck
ENAH0424D114
Enamine
(1S)-2-fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
Iupac Name
(S)-2-fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,8,11H,5H2/t8-/m1/s1
InChI Key
HXSNUHVULWWHCD-MRVPVSSYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1613279
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1613279