Merck
ENAH0424BCFB
Enamine
2-azabicyclo[4.1.0]heptan-1-ylmethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
Iupac Name
((1S,6R)-2-azabicyclo[4.1.0]heptan-1-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-5-7-4-6(7)2-1-3-8-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H/t6-,7-;/m1./s1
InChI Key
WAJIOLZZILUMRN-ZJLYAJKPSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608671
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608671
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)