Merck
ENAH0424BCB8
Enamine
3-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11-8(9(12)13)5-7(10-11)6-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
NIDZRYJEUFEWBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)