Merck
ENAH0424BC5A
Enamine
tert-butyl 4,4-difluoro-5-oxoazepane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4,4-difluoro-5-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17F2NO3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-4-8(15)11(12,13)5-7-14/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
DURQGKASLNPXKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1431236
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1431236
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)