Merck
ENAH0424BC2F
Enamine
1-(5-amino-2-fluorophenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-2-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI Key
JLRBLAMOPOFYHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608208
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608208
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)