Merck
ENAH0424BC10
Enamine
7-chlorothieno[2,3-d]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.62
MDL番号:
mp
125-126
Iupac Name
7-chlorothieno[2,3-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2S/c7-6-5-4(1-2-10-5)3-8-9-6/h1-3H
InChI Key
GRWGIQKVUKVOQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608121
Melting Point
125-126
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608121
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)