Merck
ENAH0424BBC4
Enamine
methyl hexahydro-2H-cyclopenta[d][1,2]oxazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl hexahydro-2H-cyclopenta[d]isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-11-8(10)7-5-3-2-4-6(5)12-9-7/h5-7,9H,2-4H2,1H3
InChI Key
XBBSPRCTYYRCPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600353
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600353
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)