Merck
ENAH0424BB2B
Enamine
N-[3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.11
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-(trifluoromethyl)isoxazol-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O2/c1-3(12)10-5-2-4(11-13-5)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,10,12)
InChI Key
KKHMJANPVRFCAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479360
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)