Merck
ENAH0424BB25
Enamine
2-cyclobutylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.68
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclobutylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c11-10-7-2-1-6-9(10)8-4-3-5-8;/h1-2,6-8H,3-5,11H2;1H
InChI Key
CTRDFTVAQVZAKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478787
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478787