Merck
ENAH0424BB04
Enamine
methyl 7-methyl-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.21
MDL番号:
mp
176-177
Iupac Name
methyl 7-methyl-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O4/c1-7-3-4-8-9(13)6-11(12(14)15-2)16-10(8)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
QQMOYEILAODHDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478711
Melting Point
176-177
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478711
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)