Merck
ENAH0424BADB
Enamine
2-(oxetan-3-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
97.12
MDL番号:
Iupac Name
3-oxetanylacetonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-2-1-5-3-7-4-5/h5H,1,3-4H2
InChI Key
LDVDJSCCYCAJSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1472334
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1472334
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)