Merck
ENAH0424B9F4
Enamine
5-[(E)-2-nitroethenyl]-1H-imidazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
175.57
MDL番号:
Iupac Name
(E)-5-(2-nitrovinyl)-1H-imidazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5N3O2.ClH/c9-8(10)2-1-5-3-6-4-7-5;/h1-4H,(H,6,7);1H/b2-1+;
InChI Key
RQFVOBHAAAMRLF-TYYBGVCCSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608194
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608194
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)