Merck
ENAH0424B9E5
Enamine
ethyl 5-amino-1-[2-(trifluoromethyl)cyclopropyl]-1H-imidazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.22
Iupac Name
ethyl 5-amino-1-((1R,2R)-2-(trifluoromethyl)cyclopropyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12F3N3O2/c1-2-18-9(17)7-8(14)16(4-15-7)6-3-5(6)10(11,12)13/h4-6H,2-3,14H2,1H3/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
RTSPXYRETJTHKE-PHDIDXHHSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600322
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600322