Merck
ENAH0424B7AA
Enamine
4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
mp
117-119
Iupac Name
4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-11-5-6-14-9-7(10(12)13)3-2-4-8(9)11/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
LOMBTNSVSZTUDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268443
Melting Point
117-119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268443