Merck
ENAH0424B786
Enamine
3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-(oxolan-3-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.3
MDL番号:
Iupac Name
3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(tetrahydrofuran-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO5/c1-12(2,3)18-11(16)13-6-9(10(14)15)8-4-5-17-7-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
XSAYCMQVRXBLTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708647
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)