Merck
ENAH0424B6E1
Enamine
potassium [(3-chlorophenyl)methyl]trifluoroboranuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.48
MDL番号:
Iupac Name
potassium (3-chlorobenzyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H6BClF3.K/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10,11)12;/h1-4H,5H2;/q-1;+1
InChI Key
ROTZYLSQXUQQHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1253010
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1253010