Merck
ENAH0424B688
Enamine
(5-cyclobutyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
(5-cyclobutyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-4-7-8(11-5-9-7)6-2-1-3-6/h5-6,10H,1-4H2
InChI Key
GVZSGLRTLJXRMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1246326
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1246326
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)