Merck
ENAH0424B5BE
Enamine
2-(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NOS/c1-5-7-4-6(9-5)2-3-8/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI Key
MAVHUYMYIPOYCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1217876
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1217876
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)