Merck
ENAH0424B595
Enamine
1-cyanocyclopropane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.17
MDL番号:
Iupac Name
1-cyanocyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C4H6N2O2S/c5-3-4(1-2-4)9(6,7)8/h1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI Key
FEVQHSPHSYONQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832829
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832829