Merck
ENAH0424B519
Enamine
5-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.2
MDL番号:
Iupac Name
5-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C3H2F3N3S2/c4-3(5,6)11-2-9-8-1(7)10-2/h(H2,7,8)
InChI Key
YARYPXLLNXRQTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178104
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178104