Merck
ENAH0424B2DA
Enamine
5-isocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.11
MDL番号:
Iupac Name
5-isocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11-6)12-4-13/h1-3H
InChI Key
PXRYPNYSTNPZAH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272531