Merck
ENAH0424AF37
Enamine
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9-4-8(5-9)7-2-1-3-11-6-7/h1-3,6,8-9H,4-5,10H2
InChI Key
IALRMXWFKHKPEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)