Merck
ENAH0424ACC8
Enamine
4,6-dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.1
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H3N3O2/c6-1-3-4(9)7-2-8-5(3)10/h2H,(H2,7,8,9,10)
InChI Key
ZTTZQYHGZCMWPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170981
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170981
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)