Merck
ENAH0424ABFB
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.15
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c7-6(8,9)3-5-4-11-2-1-10-5/h5,10H,1-4H2
InChI Key
FFPWJEVAPQZFFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119390
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119390