Merck
ENAH03BC291D
Enamine
rac-[(2R)-2-methyl(1-1C)cyclopropyl]methanesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
Iupac Name
(2-methylcyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H9FO2S/c1-4-2-5(4)3-9(6,7)8/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
ULOQXZFLXHSCIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)