Merck
ENAH03BC186C
Enamine
5-bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H4BrN3O/c1-8-6-3(2-9)4(5)7-8/h2H,1H3
InChI Key
ZAGHQOSAQGPZBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1439992
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1439992
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)