Merck
ENAH03BC17FD
Enamine
rac-(3R,5R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-5-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.37
MDL番号:
Iupac Name
(3R,5R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-5-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-10-13(9-14(11-18)15(19)20)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14+/m0/s1
InChI Key
BNUHNLZVJMQDJJ-UONOGXRCSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387288
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387288