Merck
ENAH03BC17B9
Enamine
1-(3-aminopropyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-aminopropyl)-1H-pyrrole-2,5-dione trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.C2HF3O2/c8-4-1-5-9-6(10)2-3-7(9)11;3-2(4,5)1(6)7/h2-3H,1,4-5,8H2;(H,6,7)
InChI Key
KXQYFSRZPNLIDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387080
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387080